Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales, 8 mm, rosca 8-425, de vidrio, transparentes, 1.5 ml, tapón de rosca de PP, con orificio central, septum de silicona/PTFE
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE (0,9 mm) |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Precortados | Sí |
| Volumen (métrico) | < 1,9/ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |