Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 9 mm de rosca corta, de vidrio ámbar, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de silicona/PTFE
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
Marca:  Fisherbrand™ 11 24 1573
33.26 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12930891
  • 53.70€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • ND9
  • 9 mm
  • Vidrio
  • Transparente
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Ámbar
Vidrio
100
Tapón de rosca
9-425
Silicona/PTFE
11,6 mm
< 1,85/ml
Polipropileno
32 mm
Sí
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Kit de viales de 9 mm de rosca corta, de vidrio ámbar, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de silicona/PTFE > con etiqueta, ranura, 1,0 mm de grosor, 55° shore A