Learn More
Thermo Scientific™ Kit de viales con tapones de Polyseal
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Vial transparente
- Tapones para almacenamiento revestidos con PTFE y parte superior sólida
- El refuerzo de PTFE en película/espuma ofrece una gran resistencia química
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Cantidad | 100/paq. |