missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Bandeja reforzada

Bandeja reforzada - colocada en la altura inferior, carga máx. de 45 kg, con fijación adicional para uso de agitador, mezclador, sistema de rodillos

Marca:  BINDER™ 8012-0673

Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg

Código de producto. 15611846

  • 657.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Plataforma colocada en el nivel inferior
  • 500 rpm a ser soportado
Especificaciones

Especificaciones

Estante, reforzado: colocado en el nivel inferior, carga máxima de 45 kg, con accesorio adicional para el funcionamiento del dispositivo de agitación, dispositivo de agitación o sistema de frascos de rodillo
Accesorio, estante
500 rpm compatibles
Cámaras BINDER KB 720
Funcionamiento del agitador/dispositivo de giro/rodillo
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales