Learn More
ACROBiosystems Vibrio cholerae serotype O1 CTXB Protein, His Tag
en la oferta
Especificaciones
Peso molecular | 13.5 kDa |
---|---|
Fuente | Vibrio cholerae serotype O1 CTXB, His Tag (CTB-V52E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 22 - Asn 124 (Accession # P01556). |
Inmunógeno | Thr 22 - Asn 124 |
Requisitos de almacenamiento | -20°C |
Alias de gen | CTXB,TOXB |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16497449
|
ACROBiosystems
CTB-V52E8-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15876537
|
ACROBiosystems
CTB-V52E8-50UG |
50 μg |
en la oferta
50 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Cholera enterotoxin subunit B (CTXB) is also known as cholera enterotoxin B chain, cholera enterotoxin gamma chain and choleragenoid. Vibrio cholerae O1 exists as two major serotypes, Inaba and Ogawa, which are associated with the O antigen of the lipopolysaccharide and are capable of unequal reciprocal interconversion. The B subunit pentameric ring directs the A subunit to its target by binding to the GM1 gangliosides present on the surface of the intestinal epithelial cells. CTXB can bind five GM1 gangliosides. Also, it has no toxic activity by itself.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 13.5 kDa. The protein migrates as 18-22 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).Especificaciones
13.5 kDa | |
Thr 22 - Asn 124 | |
CTXB,TOXB | |
Unconjugated | |
His Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>90% as determined by SDS-PAGE |
Vibrio cholerae serotype O1 CTXB, His Tag (CTB-V52E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 22 - Asn 124 (Accession # P01556). | |
-20°C | |
CTXB | |
V. cholerae | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
Other Recombinant Proteins |