Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Código de producto. 11583784
Click to view available options
Forma:
Rectángulo
Rectángulo con esquinas redondeadas
Redondo
Tamaño (métrico):
101,6 An. x 50,8 mm Al.
15,24 mm (Diám.)
15,24 x 48,26 mm (An x Al)
15,24 x 66,68 mm (An x Al)
15,24 × 38,1 mm (An × Al)
18,26 × 25,46 mm (An × Al)
19 x 6,35 mm (An x Al)
19 × 38,1 mm (An × Al)
19 × 6,35 mm (An × Al)
22,86 × 19 mm (An × Al)
22,86 × 22,86 mm (An × Al)
25,4 × 4,75 mm (An × Al)
25,4 An. x 12,7 mm Al.
25,4 An. x 76,2 mm Al.
25,4 x 12,70 mm (An x Al)
31,75 × 19 mm (An × Al)
34,93 × 45,72 mm (An × Al)
38,10 An.x 6,35 mm Al.
38,1 × 19 mm (An × Al)
40 mm An. x 15 mm Al
41,28 x 15,24 mm (An x Al)
48,26 × 6,35 mm (An × Al)
5,08 × 22,86 mm (An × Al)
50,80 × 76,20 mm (An × Al); color:
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
50,8 × 25,4 mm (An × Al)
50,8 × 6,35 mm (An × Al)
57,15 × 19 mm (An × Al)
76,20 An. x 25,4 mm Al.
76,2 mm × 25,4 mm (An × Al)
88,9 × 38,1 mm (An × Al)
9,53 mm (Diám.)
9,53 × 25,4 mm (An × Al)
Acabado:
Mate
Satinado
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Caucho, Permanente
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
Código de producto. 11583784
Marca: Brady™ 030221
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster están fabricadas con poliéster permanente (B-423), que es ideal para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
  • Temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 °F)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Descripción Thermal Transfer Printable Labels
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanca
Acabado Satinado
Formato Roll
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta imprimible por transferencia térmica
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación de componentes y placas de circuito, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600
Repetición horizontal (métrico) 27.31 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
Modelo THT-41-423-10
N.° por paquete 10000 Label(s) / Roll
Cantidad Paquete de 3000
Forma Rectángulo
Tamaño 25.40 mm (W) x 4.75 mm (H)
Tamaño (métrico) 25,4 × 4,75 mm (An × Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0.019 mm
Repetición vertical (métrico) 7.29 mm
Dimensions (LxW) 4.75 x 25.40 mm
Longitud (imperial) 0.187 in.
Anchura (imperial) 1 in.
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.40 mm
Anchura de cinta (métrico) 85.09 mm
Altura (imperial) 0.187 in.
Altura (métrico) 4.75 mm
Alternate Part Number THT-41-423-10