Learn More
Rocuronium Bromide, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Descripción
Rocuronium Bromide (ORG 9426 Bromide) is an aminosteroid non-depolarizing neuromuscular blocker or muscle relaxant used in modern anaesthesia, to facilitate endotracheal intubation and to provide skeletal musclerelaxation during surgery or mechanical ventilation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rocuronium Bromide |
| CAS | 119302-91-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H53BrN2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | ORG 9426 Bromide |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (164.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (164.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12[C@](C[C@H]([N+]3(CC=C)CCCC3)[C@@H]2OC(C)=O)([H])[C@]([C@]4([H])CC1)([H])CC[C@@]([C@]4(C)C5)([H])C[C@H](O)[C@H]5N6CCOCC6.[Br-] |
| Peso molecular (g/mol) | 609.68 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.