Learn More
Palonosetron hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Descripción
Palonosetron hydrochloride is a 5-HT3 antagonist used in the prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palonosetron hydrochloride |
| CAS | 135729-62-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H25ClN2O |
| Cantidad | 200 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (300.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (10.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(C[C@@]([H])(CCC2)C3=C2C=CC=C13)[C@@H]4CN5CCC4CC5.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 332.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.87 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.