Learn More
TH34, MedChemExpress
Código de producto. 16473116
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16473116
Marca: Medchem Express HY111818
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
MedChemExpress TH34, an HDAC6/8/10 inhibitor with IC50s of 4.6 μM, 1.9 μM, and 7.7 μM respectively, shows high selectivity over HDAC1/2/3.
TH34, an HDAC6/8/10 inhibitor with IC50s of 4.6 μM, 1.9 μM, and 7.7 μM respectively, shows high selectivity over HDAC1/2/3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TH34
Forma física Solid
CAS 2196203-96-8
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (585.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)C1=CC=C(C)C(NCC2=CC=CC=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 256.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.3
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.