Learn More
R112, MedChemExpress
Código de producto. 16499587
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16499587
Marca: Medchem Express HY16420
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
MedChemExpress R112 is an ATP-competitive inhibitor of Syk kinase with a Ki of 96 nM. R112 inhibits Syk kinase activity with an IC50 of 226 nM.
R112 is an ATP-competitive inhibitor of Syk kinase with a Ki of 96 nM. R112 inhibits Syk kinase activity with an IC50 of 226 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R112
CAS 575474-82-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13FN4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 55 mg/mL (176.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CN=C(NC2=CC(O)=CC=C2)N=C1NC3=CC(O)=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 312.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.3
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.