Learn More
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits
ViewRNA Tissue assays are RNA in situ hybridization (ISH) assays for the reliable detection of up to four RNA targets within tissue sections and cultured cells. Visualize any RNA in any tissue/cell with single-copy sensitivity.
Marca: Thermo Scientific™ QVT0700
Detalles adicionales : Peso : 2.60000kg
Alertas:
Kit: Danger. Contains Formamide and Subtilisin. Suspected of causing cancer. May damage fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. Contains Lithium Dodecyl Sulphate. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Read SDS.
Requires : Cuando se almacena como se indica en la etiqueta del producto, el producto es estable durante al menos 6 meses después de su recepción. La fecha de caducidad específica del lote se puede encontrar en el certificado de análisis (COA).
Descripción
ViewRNA Tissue Assay Fluorescence kits enable an in situ hybridization (ISH) method for the simultaneous detection of one to four RNA targets (mRNA, non-coding RNA, or microRNA) at single-copy sensitivity. These kits combine bright Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647, and Alexa Fluor 750 dyes that are visualized using fluorescence microscopes or high-content imagers. ViewRNA Tissue assay uses proprietary chemistry for the target-specific probe sets (RNA FISH probes) and branch DNA (bDNA) signal amplification for detection of specific signal.
Con los ensayos de tejido ViewRNA, podrá lograr:
- Detección sólida de una sola molécula de ARN en secciones de tejido FFPE, secciones crioconservadas y células cultivadas
- Precisión y especificidad inherentes a las tecnologías de amplificación de bDNA
- Detección simultánea de hasta cuatro objetivos de ARN, incluidos ARNm, ARN no codificante y microARN
Nota: Se necesita un conjunto de sonda ViewRNA, y se puede comprar por separado
Los kits de fluorescencia de ensayo de tejido ViewRNA, cuando se combinan con un conjunto de sondas de tejido ViewRNA (adquirido por separado), permiten la detección de un único objetivo de ARN en tejidos/células mediante colorantes Alexa Fluor. ViewRNA ofrece 6500 conjuntos de sondas de catálogo. Se pueden diseñar más conjuntos de sondas sin coste adicional.
Para satisfacer diversas necesidades experimentales, el ensayo ViewRNA Tissue se proporciona en varios kits y módulos.
Kit de ensayo de fluorescencia ViewRNA Tissue 4 Plex (verde, naranja, rojo oscuro e infrarrojo cercano)
Con este kit, se pueden detectar cuatro objetivos de ARN usando los conjuntos de sondas ViewRNA tipo 1, 4, 6 y 10 (los conjuntos de sondas ViewRNA se venden por separado). Este kit utiliza Alexa Fluor 546 para sondas de tipo 1, Alexa Fluor 488 para sondas de tipo 4, Alexa Fluor 647 para sondas de tipo 6 y Alexa Fluor 750 para sondas de tipo 10. La visualización de ARN requiere conjuntos de filtros de microscopio FITC/GFP, TRITC/RFP, CY5/Deep Red y Cy7/NIR. Se necesita un conjunto de filtros DAPI adicional para la contratinción del núcleo con DAPI.
Kit de ensayo de fluorescencia ViewRNA Tissue 4 Plex (verde, rojo, rojo oscuro e infrarrojo cercano)
Con este kit, se pueden detectar cuatro objetivos de ARN usando los conjuntos de sondas ViewRNA tipo 1, 4, 6 y 10 (los conjuntos de sondas ViewRNA se venden por separado). Este kit utiliza Alexa Fluor 594 para sondas de tipo 1, Alexa Fluor 488 para sondas de tipo 4, Alexa Fluor 647 para sondas de tipo 6 y Alexa Fluor 750 para sondas de tipo 10. La visualización de ARN requiere conjuntos de filtros de microscopio FITC/GFP, Texas Red, CY5/Deep Red y Cy7/NIR. Se necesita un conjunto de filtros DAPI adicional para la contratinción del núcleo con DAPI.
Kit básico de ensayos de fluorescencia ViewRNA Tissue 1 Plex, con sonda de etiqueta Alexa Fluor 647 (tipo 6)
Con este kit, se puede detectar un objetivo de ARN utilizando un juego de sondas ViewRNA Tipo 6 (los conjuntos de sondas ViewRNA se venden por separado). Se pueden detectar hasta cuatro objetivos de ARN cuando se combinan con los módulos ViewRNA Tissue (se venden por separado). La visualización de ARN requiere un conjunto de filtros de microscopio Cy5/Deep Red. Se necesita un conjunto de filtros DAPI adicional para la contratinción del núcleo con DAPI.
Módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 488 (tipo 4)
Cuando se combina con el kit básico de ensayo ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex, n.º de cat. QVT0600, este módulo puede detectar un objetivo de ARN adicional utilizando un conjunto de sondas ViewRNA tipo 4. Este módulo se puede combinar con otros módulos para la detección adicional de objetivos de ARN. La visualización de ARN requiere un conjunto de filtros FITC/GFP.
Módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (tipo 1)
Cuando se combina con el kit básico de ensayo ViewRNA Tissue Fluorescence 1 Plex, n.º de cat. QVT0600, este módulo puede detectar un objetivo de ARN adicional utilizando un conjunto de sondas ViewRNA tipo 1. Este módulo se puede combinar con otros módulos para la detección adicional de objetivos de ARN. La visualización de ARN requiere un conjunto de filtros TRITC/RFP.
Nota: El módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (tipo 1) no se puede combinar con el módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (tipo 1), porque ambos usan un conjunto de sondas tipo 1 y se superpondrán espectralmente en la mayoría de los microscopios de fluorescencia.
Módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (tipo 1)
Cuando se combina con el kit básico de ensayo ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex, n.º de cat. QVT0600, este módulo puede detectar un objetivo de ARN adicional utilizando un conjunto de sondas ViewRNA tipo 1. Este módulo se puede combinar con otros módulos para la detección adicional de objetivos de ARN. La visualización de ARN requiere un conjunto de filtros Texas Red.
Nota: El módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (tipo 1) no se puede combinar con el módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (tipo 1), porque ambos usan un conjunto de sondas tipo 1 y se superpondrán espectralmente en la mayoría de los microscopios de fluorescencia.
Módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 750 (tipo 10)
Cuando se combina con el kit básico de ensayo ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex, n.º de cat. QVT0600, este módulo puede detectar un objetivo de ARN adicional utilizando un conjunto de sondas ViewRNA tipo 10. Este módulo se puede combinar con otros módulos para la detección adicional de objetivos de ARN. La visualización de ARN requiere un conjunto de filtros CY7/NIR.
Especificaciones
Verde (FITC), naranja (TRITC), rojo oscuro (Cy5), infrarrojo cercano (Cy7) | |
Kit | |
ADN | |
ARN (general) | |
FISH de ARN | |
ViewRNA™ | |
24 Slides |
Fluorescente | |
Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 546, Alexa Fluor™ 647, Alexa Fluor™ 750, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 750 | |
Tejido (FFPE), tejido (CRYO), células de cultivo celular, Tissue (CRYO), Cell Culture Cells | |
496/519, 556/573, 650/665, 749/775 nm | |
ViewRNA tipo 1, 4, 6, 10 | |
Tissue Fluorescence 4 Plex Assay Kit |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.