Descripción
- Ligeros y cómodos
- Fabricados con vinilo grueso de 4 mils
- Uniones de algodón cosidas que aseguran todos los bordes
- Correas resistentes doblemente reforzadas con ojales metálicos mediante tres capas de material en la cintura
- No absorbentes y químicamente resistentes
Información de órdenes
DimensionsLxW
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Delantal |
| Tamaño | Universal |
| Material | Vinilo |
| Color | Transparente |
| Desechables | Reusable |
| Tipo de tapón | Lazos |
| Esterilidad | No estéril |
| Estructura | Uniones de algodón cosidas que aseguran todos los bordes |
| Dimensiones (L x An) | 107 x 91 cm (42 x 36 pulg.) |
| Longitud (métrico) | 107 cm |
| Mostrar más |