Learn More
Tocris Bioscience™ Vilazodone hydrochloride
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
63.00€ - 180.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Agonist |
---|---|
Proteínas objetivo | 5-HT1A |
CAS | 163521-08-2 |
Fórmula molecular | C26H27N5O2.HCl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.99g/mol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18785299
|
Tocris Bioscience™
6202/10 |
10 mg |
63.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18734868
|
Tocris Bioscience™
6202/50 |
50 mg |
180.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potent 5-HT1A partial agonist and serotonin-selective reuptake inhibitor (SSRI) (IC50 values are 0.2 and 0.5 nM respectively). Antidepressant.Especificaciones
Agonist | |
163521-08-2 | |
477.99g/mol | |
5-HT1A Receptor Antagonists |
5-HT1A | |
C26H27N5O2.HCl | |
Almacenar a –20°C |
Para uso exclusivo en investigación