Learn More
Novus Biologicals™ Vildagliptin anti-diabetic agent
Vildagliptin is a potent inhibitor of dipeptidyl peptidase IV (DPP IV), an enzyme that cleaves glucagon-like peptide 1 (GLP-1) (1).
142.00€ - 297.00€
Especificaciones
CAS | 274901-16-5 |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Fórmula molecular | C17H25N3O2 |
Pureza | >98% (HPLC); NMR (conforms) |
Fuente | Synthetic |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18235754
|
Novus Biologicals™
NBP2-62759-20MG |
20 mg |
142.00€
20 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18295143
|
Novus Biologicals™
NBP2-62759-100MG |
100 mg |
297.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PubChem ID: 11077541
Application Notes: May be dissolved in DMSO (45 mg/mL); or DMF (20 mg/mL); or ethanol (20 mg/mL).
Especificaciones
274901-16-5 | |
C17H25N3O2 | |
Synthetic | |
Polvo |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
>98% (HPLC); NMR (conforms) | |
Vildagliptin anti-diabetic agent |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ Vildagliptin anti-diabetic agent