missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Sulfato de vincristina, 95 %

Código de producto. 10731481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10731481

Marca: Thermo Scientific Chemicals 203440050

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

 

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Vincristine sulfate
Nombre de nota 95%
CAS 2068-78-2
Punto de fusión >300°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 273°C to 281°C
Pérdida por secado 12% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C46H56N4O10·H2SO4
Número MDL MFCD08706469
Cantidad 5 mg
Índice Merck 15, 10183
Sinónimo vincristine sulfate, methyl 9r,10s,11r,12r,19r-11-acetyloxy-12-ethyl-4-13s,15r,17s-17-ethyl-17-hydroxy-13-methoxycarbonyl-1,11-diazatetracyclo 13.3.1.0?, 1 2 .0?, 1 ? nonadeca-4 12 ,5,7,9-tetraen-13-yl-8-formyl-10-hydroxy-5-methoxy-8,16-diazapentacyclo 10.6.1.0 1 ,?.0 2 ,?.0
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in ether
Clave InChI AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N
SMILES CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O
Peso molecular (g/mol) 923.03
PubChem CID 126963557
Formula Weight (peso de la fórmula) 923.03
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado