Learn More
Vinculin Antibody (VIN-11-5), Novus Biologicals™
Código de producto. 18575684 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
18575684 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Código de producto. 18575684
Marca: Novus Biologicals NB120111930.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
Vinculin Monoclonal specifically detects Vinculin in Human, Mouse, Bovine, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Microarray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Vinculin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon VIN-11-5
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50, Microarray
Formulación Ascites with 15mM Sodium Azide
N.º de referencia del gen P12003
Alias de gen CMD1W, CMH15, Metavinculin, MVCL, vinculin
Símbolos de los genes VCL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno smooth muscle vinculin from chicken gizzard.
Peso molecular del antígeno 116 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Cytoskeleton Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7414
Especificidad de la prueba The reacts best with cultured chicken fibroblasts. Labeling also may be obtained with bovine, human, or mouse cells.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only