Learn More
Bromuro de vinilo, solución 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
118.59€ - 642.20€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyl bromide
Nombre de nota 1M solution in THF
CAS 593-60-2, 109-99-9
Densidad 0.9270g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10339877
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
428771000
100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
118.59€
100 ml
10553488
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
428778000
800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
642.20€
800 ml
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Vinyl bromide
593-60-2, 109-99-9
−17°C
C2H3Br
MFCD00000183
vinyl bromide, bromoethylene, ethene, bromo, monobromoethylene, vinylbromid, bromure de vinyle, vinylbromide, polyvinyl bromide, ethylene, bromo, polyvinylbromide
BrC=C
106.95
CHEBI:51311
1M solution in THF
0.9270g/mL
Frasco de vidrio AcroSeal™
H2C=CHBr
0.927
INLLPKCGLOXCIV-UHFFFAOYSA-N
bromoeteno
11641
106.95
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar cáncer.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido y vapor altamente inflamables.
Puede formar peróxidos explosivos.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede provocar somnolencia o
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Si persiste la irritación ocular:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuague la boca.
NO inducir el vómito.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 209-800-6
Nombre del producto
  • Vinyl bromide, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.