Descripción
- Los anillos en forma de O estabilizan los recipientes y el instrumental de laboratorio
- También se pueden utilizar para sumergir recipientes en baños de agua
- Los anillos de plomo recubiertos de vinilo no marcan ni rascan las mesas de trabajo ni el instrumental de laboratorio
- Disponibles en distintos para adaptarse a una variedad de matraces
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Azul |
| Admite | Matraces (de 250 a 1000 ml) |
| Material | Anillo de plomo con revestimiento de vinilo |
| Forma | Circular |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Flasks |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro interior (imperial) | 2 in. |
| Mostrar más |