Learn More
Brady™ Cinta de vinilo continuo para impresoras portátiles
Código de producto. p-7224738
Click to view available options
Anchura (métrico):
12,7 mm
19 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17633215
Marca: Brady™ 152246
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cinta de vinilo continua para impresoras de etiquetas portátiles se puede reposicionar con un acabado satinado.
Las etiquetas de vinilo reposicionables de la serie M21 para impresoras de etiquetas portátiles Brady™ M210 y M211 se suministran como una cinta continua, lista para su uso en la impresión de etiquetas.
  • Adecuado para temperaturas bajas, como congeladores
Especificaciones
Tipo de producto Cartucho de cinta
Color Negro sobre blanco
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas Brady™ M210, M210-LAB y M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Material Vinilo
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 21 ft
Anchura (imperial) 0,5 in
Longitud (métrico) 6,4 m
Anchura (métrico) 12,7 mm
Grosor (imperial) 0.005 in
Grosor (métrico) 0,13 mm
Dimensiones (L x An) 12.70 mm (W)
Tipo de adhesivo Reposicionable
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Acabado Brillo
Formato Continua
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to 180°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +82°C
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU y 2015/863
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, identificación de instalaciones, marcado de suelos, marcado de tuberías y válvulas
Cantidad 1
Alternate Part Number M21-500-581-WT