Learn More
Brady™ Huella izquierda de vinilo que brilla en la oscuridad
Código de producto. 11761875
Change view
Click to view available options
Color:
Fotoluminiscente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11761875 Fotoluminiscente cada uno
1 options
Código de producto. 11761875
Marca: Brady™ 055358
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use this Vinyl Glow-in-the-dark Left Footprint together with the right foot to create a visual pathway to aid a fast exit during power outages and emergency situations.
  • Mantenimiento de conserjería, Mantenimiento de instalaciones, Marcaje de suelo, Aplicador de líneas en el suelo, Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
Alternate Part Number B324 VINYL FOOTPRINT-LEFT 12 in. GLOW 1 PC
Certificaciones/conformidad ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; Resolución IMO A.752(18); ISO/CD 15370; Comité de Seguridad Marina MSC.27(61); DIN 67510 (Apartados 1-4) Cumple con OSHA 1910.37
Descripción Huella que brilla en la oscuridad: pie izquierdo
Para utilizar con (aplicación) Utilícela junto con el pie derecho para crear una ruta visual
Altura (imperial) 12 in.
Altura (métrico) 300 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +176°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +80°C
Grosor 0,2 mm
Anchura (imperial) 3.5 in.
Anchura (métrico) 88.9 mm
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Fotoluminiscente
Material Poliéster
Tipo Huella izquierda que brilla en la oscuridad