Learn More
Brady™ Minietiquetas de vinilo con símbolos de peligro
Marca: Brady™ 814022
Especificaciones
ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE | |
Satinado | |
96/paquete | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
0,061 mm | |
De -18 °C a 60 °C | |
Material tóxico | |
Negro sobre Blanco |
MINI PIC1809-10X10-GHS06/96 | |
Vinilo | |
Acrílico permanente | |
10 mm | |
105 mm | |
Diamante | |
Señal de seguridad de panel de evacuación |