Learn More
Brady™ Etiquetas de peligro mini pictogramas de vinilo
Código de producto. 12024128
Change view
Click to view available options
Texto mostrado:
CMR mutagénico - Riesgo respiratorio
Gases a presión
Material combustible
Material corrosivo
Material explosivo
Material sólido inflamable
Material tóxico
PELIGRO de sensibilidad cutánea: inhalación
PELIGRO para el medio ambiente acuático
Tamaño de la unidad:
96 PCS
paquete de 96
Código de producto. Texto mostrado unitSize
12024128 Gases a presión paquete de 96
11313472 CMR mutagénico - Riesgo respiratorio 96 PCS
11353472 Material combustible 96 PCS
11333472 Material corrosivo 96 PCS
12034128 PELIGRO para el medio ambiente acuático 96 PCS
11303472 PELIGRO de sensibilidad cutánea: inhalación 96 PCS
11333442 Material explosivo paquete de 96
11343442 Material sólido inflamable 96 PCS
11363472 Material tóxico 96 PCS
9 options
Código de producto. 12024128
Marca: Brady™ 814017
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE
Alternate Part Number MINI PIC1804-10X10-GHS04/96
Material Vinilo
Cantidad 96/paquete
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 10 mm
Anchura (métrico) 105 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 60 °C
Forma Diamante
Texto mostrado Gases a presión
Tipo de producto Señal de seguridad de panel de evacuación
Color Negro sobre Blanco