Learn More
Brady™ Huellas extraíbles de vinilo
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Descripción
- Marcaje de suelo, Antideslizante
- Huellas extraíbles - Amarillas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Huellas extraíbles - Amarillas |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestre de forma rápida y sencilla el procedimiento de flujo de trabajo más eficaz |
| Altura (imperial) | 11.875 in. |
| Altura (métrico) | 300 mm |
| Cantidad de embalaje | 10 paquete |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to +199°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +93 °C |
| Grosor | 0,125 mm |
| Anchura (imperial) | 3.75 in. |
| Anchura (métrico) | 95 mm |
| Mostrar más |