Learn More
Ansell Mangas de vinilo.
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
460 mm
Descripción
- Flexibilidad superior.
- Completamente sellado con calor sin elástico expuesto.
- Excelente resistencia a pinchazos y abrasiones.
- Excelente resistencia a sustancias químicas, grasas, aceites y grasas.
Especificaciones
Especificaciones
Estructura | Fabricación con vinilo |
Tipo de producto | Mangas sin apoyo |
Material | Vinilo |
Color | Azul |
Modelo | VSB8HS |
Para utilizar con (aplicación) | Para trabajos generales de laboratorio y producción |
Certificaciones/conformidad | Categoría CE III |
Longitud (métrico) | 460 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Ansell Mangas de vinilo. >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido