Learn More
3M™ Cinta de vinilo 471F
Descripción
- Mantiene su color cuando se expone a la abrasión, el desgaste y muchos disolventes
- Las propiedades de estiramiento exclusivas permiten que la cinta permanezca estirada para ajustarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
- Ideal para su uso en superficies curvas e irregulares
- Fácil de aplicar, excelente fuerza de sujeción en muchas superficies
- Disponibles en muchos colores distintivos (amarillo, blanco, rojo, negro, marrón, verde, naranja, morado, azul y transparente)
- Disponible en una amplia variedad de tamaños y colores vivos
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 50 mm x 33 m |
| Altura (métrico) | 0,1 mm |
| Longitud (métrico) | 32,9 m |
| Grosor | 0,14 mm |
| Anchura (métrico) | 5,1 cm |
| Color | Negro |