Learn More
Vinilciclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372976
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
The use of vinylcyclohexane dioxide (VCD) as a polar dehydrant with subsequent embedment in Spurr was studied. Vinylcyclohexane (VCH) was copolymerized with ethene and propene using methylaluminoxane-activated metallocene catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha estudiado el uso de dióxido de vinilciclohexano (DVC) como un deshidratante polar con incrustación posterior en Spurr. El vinilciclohexano (VCH) se ha copolimerizado con eteno y propeno, utilizando catalizadores de metaloceno activados con metilaluminoxano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 695-12-5
Fórmula molecular C8H14
Peso molecular (g/mol) 110.20
Número MDL MFCD00001514
Clave InChI LDLDYFCCDKENPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinylcyclohexane, cyclohexylethylene, cyclohexane, ethenyl, cyclohexane, vinyl, cyclohexylethene, unii-q49pj3tt00, cyclohexane, ethenyl-9ci, vinyl cyclohexane, vinyl-cyclohexane, 1-vinylcyclohexane
PubChem CID 12757
Nombre IUPAC etenilciclohexano
SMILES C=CC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylcyclohexane
Densidad 0.805
Punto de ebullición 127°C to 128°C
Temperatura de inflamación 22°C (71°F)
Índice de refracción 1.4465
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1304663
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.2
Porcentaje de pureza 97%