Learn More
Vinilciclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
The use of vinylcyclohexane dioxide (VCD) as a polar dehydrant with subsequent embedment in Spurr was studied. Vinylcyclohexane (VCH) was copolymerized with ethene and propene using methylaluminoxane-activated metallocene catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha estudiado el uso de dióxido de vinilciclohexano (DVC) como un deshidratante polar con incrustación posterior en Spurr. El vinilciclohexano (VCH) se ha copolimerizado con eteno y propeno, utilizando catalizadores de metaloceno activados con metilaluminoxano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Se ha estudiado el uso de dióxido de vinilciclohexano (DVC) como un deshidratante polar con incrustación posterior en Spurr. El vinilciclohexano (VCH) se ha copolimerizado con eteno y propeno, utilizando catalizadores de metaloceno activados con metilaluminoxano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Vinylcyclohexane |
Densidad | 0.805 |
Punto de ebullición | 127°C to 128°C |
Temperatura de inflamación | 22°C (71°F) |
Índice de refracción | 1.4465 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3295 |
Beilstein | 1304663 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.2 |
Show More |