Learn More
Solución de bromuro de vinilmagnesio, 0,7 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10198262
Solución de bromuro de vinilmagnesio, 0,7 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10198262
800 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Código de producto. 10198262
Marca: Thermo Scientific Acros 209398000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1826-67-1, 109-99-9
Fórmula molecular C2H3BrMg
Peso molecular (g/mol) 131.26
Número MDL MFCD00000042
Clave InChI XHHHAXOHMKAOSL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo vinylmagnesium bromide, bromo ethenyl magnesium, vinyl magnesium bromide, magnesium, bromoethenyl, vinylmagnesium bromide solution, vinylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, bromovinylmagnesium, bromo vinyl magnesium, vinyl magnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 74584
SMILES Br[Mg]C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylmagnesium bromide
Color Marrón
Nombre de nota 0.7M Solution in THF
Fórmula lineal H2C=CHMgBr
Concentración 0.7 to 0.9M
Densidad 0.9800g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction.
Nombre IUPAC Magnesio; etileno; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.25
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.98
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinylmagnesium bromide, 0.7M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución de bromuro de vinilmagnesio, 0,7 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >