Learn More
Thermo Scientific™ Kits de capilares Viper™ para sistemas Vanquish™ LC específicos de aplicación
Fomente su productividad y confianza, y acelere el desarrollo de métodos utilizando flujos de trabajo para LC específicos para cada aplicación.
1745.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (aplicación) | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (aplicación) | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17545446
|
Thermo Scientific™
6036.2010 |
Kit Viper para Vanquish Duo para gradiente inverso | Cuantificación sin estándar con detección de aerosol cargada | Sistemas UHPLC Vanquish Flex, sistemas UHPLC Vanquish Horizon | Kit de capilares avanzado |
1745.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Mejore la resolución cromatográfica minimizando el volumen muerto con los sistemas de conexión de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™. Estos kits premontados le permiten conectar rápidamente módulos de LC, válvulas y columnas para obtener conexiones fluidas de HPLC y UHPLC sin fugas. Ideales para ejecutar flujos de trabajo específicos de la aplicación con sus sistemas de HPLC y LC-MS, como los sistemas de LC de desarrollo de métodos Thermo Scientific™ Vanquish™, los sistemas Thermo Scientific Vanquish Online 2D-LC o los sistemas de UHPLC Thermo Scientific Vanquish Duo.
Consulte los recursos Viper y nanoViper
Disfrute de unas conexiones de LC robustas y fiables, de apriete manual. Adaptados a sus necesidades de flujo de trabajo avanzado, los kits de capilares Viper para aplicaciones específicas ofrecen:- Conexiones de apriete manual de volumen muerto prácticamente nulo.
- Capilares reutilizables fáciles de instalar y sin herramientas
- Conexiones LC fiables y reproducibles con baja contaminación cruzada y simplificación de la transferencia de métodos
- Admiten una amplia gama de aplicaciones con diferentes materiales y presiones de funcionamiento de hasta 1517 bar (22 000 psi)
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.