Learn More
Medio de producción viral, prototipo
El medio de producción viral, prototipo, requiere suplementación con 4 mM de suplemento GlutaMAX antes de su uso.
Marca: Invitrogen A49842DK
Detalles adicionales : Peso : 1.11000kg
Descripción
El medio de producción viral Gibco, prototipo, es un medio definido químicamente, sin suero y sin proteínas, especialmente desarrollado para el crecimiento y la transfección de células de producción viral 2.0 (células derivadas de HEK 293F adaptadas en suspensión) para la producción de virus adeno-asociados (AAV) como parte del sistema de producción de AAV sin colaborador Gibco AAV-MAX.
Especificaciones
Almacenar a entre 2 y 8 °C, protegido de la luz. | |
Mamífero | |
mamífero | |
GlutaMAX | |
Producción de AAV | |
RUO |
HEK293 | |
suspensión | |
líquido | |
de 28,35 g | |
AAV-MAX |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. Este producto es un prototipo y no se han establecido sus características de rendimiento.