Learn More
Gibco™ Medio de producción viral, prototipo
Prototipo, es un medio sin suero y definido químicamente, especialmente desarrollado para el crecimiento y la transfección de células de producción vírica 2.0
Marca: Gibco™ A49842BA
Detalles adicionales : Peso : 11.60290kg
Descripción
- El medio de producción viral Gibco, prototipo, es un medio sin suero y definido químicamente, especialmente desarrollado para el crecimiento y la transfección de células de producción vírica 2.0 (células derivadas de HEK 293F adaptadas a suspensiones) (n.º de cat. A50532) para la producción de virus adenoasociado (AAV) como parte del sistema de producción de AAV sin ayuda Gibco AAV-MAX.
- El medio de producción viral, prototipo, requiere suplementación con el suplemento GlutaMAX de 4 mM (n.º de cat. 35050038) antes de su uso.
Especificaciones
Almacenar a entre 2 y 8 °C, protegido de la luz. | |
mamíferos | |
líquido | |
bolsa | |
AAV-MAX | |
RUO |
HEK293 | |
suspensión | |
GlutaMAX | |
Producción de AAV | |
10 L |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. Este producto es un prototipo y no se han establecido sus características de rendimiento.