Learn More
Thermo Scientific™ Vial para encapsular/a presión transparente de abertura amplia de 11 mm con V-Patch Virtuoso™.
Código de producto. 15231918
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Vial SNAP-It
Vial con tapón para encapsular
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15231918 Vial con tapón para encapsular paquete de 100
15241918 Vial SNAP-It paquete de 100
2 options
Código de producto. 15231918
Marca: Thermo Scientific™ 60180VT302
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquete estos viales para capsular o cierre a presión transparentes utilizando el sistema de identificación de viales Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Garantice la fiabilidad e integridad de los datos de las muestras. Los viales a presión/para encapsular de boca ancha de 11 mm con V-Patch Thermo Scientific™ Virtuoso™ se han diseñado exclusivamente para su uso con el sistema de identificación de viales Virtuoso. El sistema Virtuoso imprime la información de las muestras directamente en el V-Patch de los viales para garantizar la integridad de las etiquetas y de los datos de las muestras. Para cerrar estos viales, utilice tapones de cierre a presión o cierres de sellos de rosca de aluminio.
Al tener 2 mL, 12 x 32 mm, los viales se ajustan a la mayoría de los muestreadores automáticos. Fabricados con vidrio transparente de borosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A), cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial Virtuoso de 11 mm de vidrio transparente con boca ancha, cierre de rosca y V-Patch, 2 mL
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2,0 mL
Estilo de cuello Wide
N.° por paquete 100
Volumen residual (métrico) <170 μL
Línea de productos Virtuoso
Cantidad 100/paq.
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial con tapón para encapsular
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.