Learn More
Thermo Scientific™ Vial Virtuoso™ de rosca de vidrio ámbar de abertura amplia de 9 mm con V-Patch
Garantice una alta calidad de la impresión y fiabilidad en los datos de las muestras en viales ámbar diseñados para el sistema de identificación de viales Thermo Scientific™ Virtuoso™.
26.36€ - 110.33€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
Material | Vidrio |
N.° por paquete | 100 |
Línea de productos | Virtuoso |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15560045
|
Thermo Scientific™
60180-VT310A |
350 μl | N/A | N/A | N/A | |||||
15221918
|
Thermo Scientific™
60180-VT301 |
2,0 mL |
26.36€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Garantice la fiabilidad e integridad de los datos de las muestras con este vial de alta calidad. El vial Thermo Scientific™ Virtuoso™ de rosca de vidrio transparente de abertura amplia de 9 mm con V-Patch se ha diseñado exclusivamente para su uso con el sistema de identificación de viales Virtuoso. Los datos de las muestras se imprimen directamente en el V-Patch del vial. Los 12 viales de 2 mL y 32 mm incorporan la tecnología del sistema de cierre de vial avanzado (AVCS), que prácticamente elimina el paso a presión de los septos y mejora el sellado. El punto de parada para el tapón evita el ajuste excesivo o insuficiente para un cierre uniforme y óptimo en todo momento. El vial también está disponible con un inserto fundido para muestras de poco volumen.
Estos viales, que están fabricados con borosilicato de expansión 33 de calidad superior ámbar (51A), tienen un fondo uniformemente plano para la seguridad de los insertos.Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio | |
Virtuoso | |
100/paq. | |
Sí |
12 mm | |
100 | |
32 mm | |
9 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.