Learn More
Thermo Scientific™ Vial Virtuoso™ de rosca de vidrio transparente de abertura amplia de 9 mm con V-Patch
Código de producto. 15251918
Click to view available options
Septo:
Ninguno
septo de PTFE rojo/silicona blanca
septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
septo de caucho rojo/PTFE marfil
Modelo:
Abertura ancha
Abertura ancha con septo
Abertura ancha, inserto fusionado
Alta recuperación
Recuperación total
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15251918
Marca: Thermo Scientific™ 60180VT400
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice una alta calidad de la impresión y fiabilidad en los datos de las muestras en un vial diseñado para el sistema de identificación de viales Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Garantice la fiabilidad e integridad de los datos de las muestras con este vial de alta calidad. El vial Thermo Scientific™ Virtuoso™ de rosca de vidrio transparente de abertura amplia de 9 mm con V-Patch se ha diseñado exclusivamente para su uso con el sistema de identificación de viales Virtuoso. Los datos de las muestras se imprimen directamente en el V-Patch del vial. Los 12 viales de 2 mL y 32 mm incorporan la tecnología del sistema de cierre de vial avanzado (AVCS), que prácticamente elimina el paso a presión de los septos y mejora el sellado. El punto de parada para el tapón evita el ajuste excesivo o insuficiente para un cierre uniforme y óptimo en todo momento. El vial también está disponible con un inserto fundido para muestras de poco volumen.
Estos viales, que están fabricados con borosilicato de expansión 33 de calidad superior transparente de tipo 1, clase A, tienen un fondo uniformemente plano para la seguridad de los insertos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial de vidrio transparente con V-Patch y septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Volumen (métrico) 2,0 mL
Septo septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
N.° por paquete 100
Modelo Abertura ancha con septo
Volumen residual (métrico) <170 μL
Línea de productos Virtuoso
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Screw Thread Vial with Septum
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.