Learn More
Thermo Scientific™ Vial de rosca SureStop de 9 mm de ancho Virtuoso™
Los viales de rosca SureStop de 9 mm de ancho Thermo Scientific™ Virtuoso™ reducen significativamente el índice de error del análisis que resulta de la evaporación de disolvente en viales sellados incorrectamente.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-VT405
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Vidrio de 1.ª clase hidrolítica de calidad superior (tipo 1)
- Cumple todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, Unión Europea y Japón.
- Los viales de micromuestreo y de alta recuperación permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes.
- Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
- Los tapones con septos unidos resisten el desalojamiento durante la inyección cuando se usan agujas romas de gran diámetro
- Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
Especificaciones
Azul | |
9 mm | |
2 ml | |
Ancha |
Transparente | |
Vidrio | |
PTFE azul/silicona blanca, precortado | |
100 |