Learn More
Thermo Scientific™ Guía para varios viales Virtuoso™
Configure su sistema de identificación de viales Thermo Scientific™ Virtuoso™ para la impresión de varios viales a demanda.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-VT504
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Garantice la identificación precisa de los viales y la integridad de los datos de las muestras utilizando el sistema de identificación de viales Thermo Scientific™ Virtuoso™. El sistema se puede configurar con el soporte para varios viales que tiene una capacidad para hasta 10 viales y la guía para varios viales, que sirve para trasladar los viales desde el soporte al sistema para imprimirlos de uno en uno a demanda.
Especificaciones
Virtuoso | |
10 viales | |
Sistema de identificación de viales Virtuoso configurado con el soporte para varios viales Virtuoso |
Guía para varios viales Virtuoso | |
ID de vial y etiquetado |