Learn More
Thermo Scientific™ Soporte para varios viales Virtuoso™
Imprima datos de las muestras directamente hasta en 10 viales de manera secuencial para mejorar la capacidad de procesamiento con el soporte para varios viales Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-VT501
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Imprima directamente hasta en 10 viales de manera secuencial para aumentar la capacidad de procesamiento utilizando el soporte para varios viales Thermo Scientific™ Virtuoso™ en su sistema de identificación de viales Virtuoso. Con opciones avanzadas de impresión y etiquetado, el sistema Virtuoso garantiza una identificación precisa de los viales y la integridad de datos de las muestras.
Especificaciones
Virtuoso | |
10 viales | |
Sistema de identificación de viales Virtuoso |
Soporte para varios viales Virtuoso | |
ID de vial y etiquetado | |
5/pack |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.