Learn More
Gibco™ Medio de transporte de virus
Beskrivning
Kit para el transporte de muestras sospechosas de contener virus
- Es una solución lista para usar que contiene solución salina equilibrada de Hanks, suero fetal bovino inactivado por calor, sulfato de gentamicina y anfotericina B.
- Adecuado para el transporte de muestras que se sospecha que contienen virus.
- El kit cumple con la formulación publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la preparación del medio de transporte vírico.
Specifikationer
Specifikationer
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de transporte de virus |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sin aditivos | Sin glucosa, Sin glutamina, Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico |
| Cantidad | 1 L |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?