Learn More
Gibco™ Medio de transporte de virus
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1000 ml
20 litros
Cantidad:
1 L
Descripción
Kit para el transporte de muestras sospechosas de contener virus
El medio de transporte vírico Gibco es adecuado para el transporte de muestras que se sospecha que contienen virus. Es una solución lista para usar que contiene solución salina equilibrada de Hanks, suero fetal bovino inactivado por calor, sulfato de gentamicina y anfotericina B.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Origen animal |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de transporte de virus |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sin aditivos | Sin glucosa, Sin glutamina, Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico |
| Condiciones de envío | Hielo seco |