Learn More
Heidolph Instruments VISCO JET™ Impeller
Ideal for mixing viscous media
Marca: Heidolph Instruments 509-16060-00
454.10 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Útil para aplicaciones que implican medios viscosos como pastas y geles que necesitan un proceso de agitación fiable sin entrada de aire
- La forma de hoja única activa un flujo intrínsecamente dinámico, que reduce el tiempo de procesamiento con resultados de mezcla significativamente mejores en comparación con los propulsores convencionales
Especificaciones
10 mm | |
60 mm | |
500 mm | |
500 x 60 x 10 mm | |
Acero inoxidable V4A |
10 mm | |
Recipiente de 80 - 150 mm | |
De 200 a 800 rpm | |
Entre 50 y 150 mm |