Learn More
Heidolph Instruments VISCO JET™ Impeller
Ideal for mixing viscous media
Marca:  Heidolph Instruments 509-16121-00
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10000962
  • 121.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Útil para aplicaciones que implican medios viscosos como pastas y geles que necesitan un proceso de agitación fiable sin entrada de aire
  • La forma de hoja única activa un flujo intrínsecamente dinámico, que reduce el tiempo de procesamiento con resultados de mezcla significativamente mejores en comparación con los propulsores convencionales
Especificaciones
Especificaciones
Eje de 10 mm
Recipiente de 170 - 300 mm
500 mm
0,30 kg
10 mm
120 mm
120 - 500 rpm
POM