Learn More
Afora™ Viscosímetro
692.00€ - 1190.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Intervalo de viscosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Intervalo de viscosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11962488
|
Afora™
5354/3C |
Viscosímetro transparente Cannon-Fenske | De 3 a 15 cSt |
692.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12094472
|
Afora™
5940/8C |
Viscosímetro opaco Cannon-Fenske | De 100 a 500 cSt |
1190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||