Learn More
Buerkle™ ViscoSampler
Código de producto. 10175450 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
160 mL
300 mL
300 mL
650 ml
Longitud (métrico):
60 cm
100 cm
100 cm
200 cm
Material:
PTFE, FEP
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10175450
Marca: Buerkle™ 53312200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ViscoSampler con potente succión para medios viscosos. El material se extrae y se descarga con el matraz de succión. Especialmente desarrollado para sustancias viscosas como lechadas, limo, arcilla húmeda y muestras de suelo, sedimentos de suelo, aceites, emulsiones, cremas, etc.
  • Potente succión para medios viscosos
  • El material se extrae y se descarga con la succión matraz
  • Para uso con lechadas, limo, arcilla húmeda y muestras de suelo, sedimentos de suelo, aceites, emulsiones, cremas, etc.
  • Fácil de limpiar.
  • Todas las superficies son sin portas y sin grietas
  • Se evita la acumulación de suciedad
  • Solo se han probado y probado las roscas de los tornillos redondos en el campo de la higiene de los alimentos se utilizan
  • El desmontaje y la limpieza son extremadamente sencillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto ViscoSampler
Material PTFE, FEP
Incluye Anillo de raspado
Tipo de mango Forma de t
Capacidad (métrico) 650 ml
Para utilizar con (aplicación) Apto para el uso con alimentos
Diámetro exterior (métrico) 32 mm
Longitud (métrico) 200 cm