Learn More
Buerkle™ ViscoSampler
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
160 mL
300 mL
300 mL
650 ml
Longitud (métrico):
60 cm
100 cm
100 cm
200 cm
Material:
PTFE, FEP
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Potente succión para medios viscosos
- El material se extrae y se descarga con la succión matraz
- Para uso con lechadas, limo, arcilla húmeda y muestras de suelo, sedimentos de suelo, aceites, emulsiones, cremas, etc.
- Fácil de limpiar.
- Todas las superficies son sin portas y sin grietas
- Se evita la acumulación de suciedad
- Solo se han probado y probado las roscas de los tornillos redondos en el campo de la higiene de los alimentos se utilizan
- El desmontaje y la limpieza son extremadamente sencillos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ViscoSampler |
| Material | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 160 mL |
| Longitud (métrico) | 60 cm |