Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro ViscoSystem™ AVS 470
Sistema modular de viscosimetría ideal para sistemas simples y complejos de Schott
Marca: SI Analytics™ 285415712
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de viscosimetría capilar preciso y flexible
- Permite realizar mediciones de aspiración y presión con total independencia de un PC
- Máxima independencia y flexibilidad
- Permite configurar una estación de medición que cumpla con sus necesidades, incluso en condiciones difíciles, por ejemplo, para controlar la producción o la calidad en la industria de polímeros y aceites minerales
- Todos los tipos de cálculo de la viscosidad están ya integrados en el dispositivo
- Teclado PS2 para introducir datos adicionales
- Puede utilizarse una impresora serie para documentar cómodamente sus resultados
- El módulo ViscoPump en versión óptica o TC puede utilizarse, de manera opcional, para adaptar la unidad en cualquier momento
- Utilice sus accesorios existentes, como termostatos, soportes o refrigeradores de flujo, con el AVS 470
Especificaciones
Viscosímetro | |
Viscosímetro automático |