Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras Viscoso
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
160 mL
300 mL
450 mL
650 mL
Longitud (métrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Material:
Acero inoxidable
PTFE
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adecuado para materiales de viscosidad media.
- Fabricado en PP, Acero inoxidable 316L o PTFE
- Funciona como una jeringa grande
- El operador levanta el mango para succionar el producto en el tomamuestras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de líquidos viscosos |
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad (métrico) | 160 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Materiales de Viscosidad Media |
| Diámetro exterior (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |