Learn More
Jenway™ Espectrofotómetro visible
Proporciona un intervalo de longitud de onda de 320 a 1000 nm e incluye los modos de absorbancia, %T y concentración. El espectrofotómetro visible Jenway™ es un dispositivo de alta calidad y bajo coste suministrado con cables de alimentación, paquete de 100 cubetas desechables, portaceldas de 10 x 10 mm, cable de interfaz y software de aplicación para PC en CD-ROM.
Marca: Jenway™ 83054-05
3197.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24356" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Unidades de alta calidad y bajo coste para aplicaciones espectrofotométricas en colegios y facultades, así como en procedimientos de control de calidad y pruebas para una amplia variedad de servicios e industrias.- Intervalo de longitudes de onda de 320 a 1000 nm;
- Modos de absorbancia, %T y concentración
- Pantalla multiparamétrica con longitud de onda y lecturas fotométricas
- Amplia gama de accesorio de muestreo
- Garantía de 3 años
Especificaciones
± 1 %T, ± 0,01 Abs a 1,000 (absorbancia) | |
±1% | |
– De 300 a 1999 ppm | |
Multiparamétrico | |
8 nm | |
230 V | |
230 V/50 Hz, <50 W | |
160 mm | |
<1% | |
<50 W | |
< 0,5 % | |
<50 W | |
6 kg |
-0,300 - 1,999 A | |
EN 61326, EN 61010 | |
272 mm | |
Halógeno de tungsteno | |
Espectrofotómetro | |
De 320 nm a 1000 nm | |
Escuelas e institutos, así como en procedimientos de control de calidad y pruebas para una amplia variedad de servicios y sectores | |
50 Hz | |
Sí | |
1 nm | |
3 años | |
± 2 nm | |
365 mm |