Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Difusor VisiLED para luz anular S40-75
El difusor VisiLED está especialmente diseñado para la S40-75 e incluye un material de difusor mejorado.
Marca:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400580
Código de producto. 16687105
  • 342.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Evita los reflejos de LED
  • Con una banda perfecta de más del 99 % y alta transmisión
  • Incluye rosca adaptadora M90 x 1
  • Para su uso solo con la luz anular VisiLED S40-75
  • El controlador se vende por separado
Especificaciones
Especificaciones
Difusor
Una amplia variedad de tareas, desde las ciencias de la vida hasta aplicaciones industriales
Luz anular VisiLED S40-75
M90 x 1
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Difusor VisiLED para luz anular S40-75 > Material del difusor mejorado para una mejor transmisión