Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Juego de polarizador segmentado VisiLED para luz anular S80-55
El juego de polarizador segmentado SCHOTT™ VisLED tiene la capacidad de cambiar entre luz polarizada y no polarizada, sin ningún movimiento mecánico.
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400555
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de polarización para la luz anular de campo claro VisiLED S80-55
- Cambie entre la luz polarizada y no polarizada sin ningún movimiento mecánico.
- Muy útil para todas las aplicaciones que necesitan luz polarizada y no polarizada, por ejemplo, la inspección de pulcritud
- Control de software posible con el controlador MC1500
- Intensidades independientemente ajustables para polarización y campo claro con controlador MC1500
- Para su uso solo con la luz anular VisiLED S80-55 y con controlador MC1100 o MC1500 (debe pedirse por separado)
Especificaciones
Filtro de polarización | |
Una amplia variedad de tareas, desde las ciencias de la vida hasta aplicaciones industriales | |
Filtro polarizador y analizador |
Con 4 segmentos con polarización y 4 segmentos sin polarización | |
Luz anular VisiLED S80-55 | |
Polarizador M110 x 1 analizador para lente de 66 mm |