Learn More
Thermo Scientific™ Software para espectrofotómetros VISIONlite™
Handla allt< titel> ProdukterDescrizione
Mida, analice y exporte datos con rapidez y facilidad con el Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software. El VISIONlite Software se ha diseñado para el uso con los espectrofotómetros UV-Visible y Visible independientes. Es un software intuitivo que proporciona todo lo necesario para obtener resultados rápidos y exactos.
El VISIONlite 5 Software amplía la capacidad del instrumento, ya que ofrece un almacenamiento de datos y métodos para los siguientes espectrofotómetros Thermo Scientific™:
Espectrofotómetro SPECTRONIC™ 200
Espectrofotómetro Visible GENESYS™ 20
Espectrofotómetros UV-Visible y Visible GENESYS™ 10S
Espectrofotómetro Evolution 60S
Espectrofotómetro Evolution 300
El software VISIONlite 5 amplía la capacidad del instrumento:
- Incorpore almacenamiento de datos y métodos para los espectrofotómetros SPECTRONIC 200 y GENESYS 20 Visible.
- Elabore informes con los resultados con una resolución de longitud de onda de 0,5 nm y 0,001 A para espectrofotómetros SPECTRONIC 200.
- Realice mediciones cinéticas automáticas en los espectrofotómetros SPECTRONIC 200 y GENESYS 20 Visible.
- Escanee en el espectrofotómetro Visible GENESYS 20 Visible.
- Produzca informes con formato en papel o con formato pdf.
El software VISIONlite ColorCalc convierte su espectrofotómetro GENESYS 10S UV-Vis o Thermo Scientific™ Evolution™ 300 UV-Vis en un potente analizador de color:
- El paquete básico ofrece todos los ángulos de observación, iluminantes y espacios de color.
- El paquete avanzado ofrece cálculos especializados para coloración amarilla, productos farmacéuticos y control de calidad en producción de vino.
Specifica
Specifica
| Tipo | Software |
| Para utilizar con (equipo) | VISIONlite 5 Software |
| Incluye | Incluye dos copias del disco de instalación y una licencia que permite las seis instancias instaladas del software. |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.